Vai a
M8563
Mimetic Red 3 ALPHA Column
suspension
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1470.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
23151817
CHF 1470.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
10 ml
Quality Segment
form
suspension
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Mimetic columns are used in affinity chromatography and protein chromatography. Mimetic columns have been used in studies to develop anti-inflammatory therapeutics.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M8438M8938M9438
description
suspension
description
suspension
description
suspension
description
suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
form
suspension
form
suspension
form
suspension
form
suspension
description
10 ml
description
-
description
10 ml
description
10 ml
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Pittogrammi
Flame
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)