Vai a
QS44
Triton™ QS-44 solution
80% in H2O
Sinonimo/i:
Polyether phosphate ester, (free acid form)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
eCl@ss:
32160703
description
Anionic surfactant, anionic
concentration
80% in H2O
Legal Information
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pittogrammi
Corrosion
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)