Vai a
RAB0761
Mouse Bid / BH3-interacting Domain Death Agonist ELISA Kit
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
96 wells
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 602.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
mouse ... Bid(12122)
Input:
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
Species reactivity:
mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
CHF 602.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
species reactivity
mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.41 ng/mL
standard curve range: 0.41-100 ng/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Bid(12122)
General description
The antibody pair provided in this kit recognizes Mouse BH3-interacting Domain Death Agonist.
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
AB10002RAB0627ZRB2229
description
-
description
Chemicon®, from rabbit
description
-
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gene Information
mouse ... Bid(12122)
Gene Information
mouse ... Bid(12122)
Gene Information
human ... BID(637)
Gene Information
human ... BID(637)
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat, human
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type serum
sample type plasma
input
-
input
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type serum
input
-
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.41 ng/mL
standard curve range: 0.41-100 ng/mL
assay range
-
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 3.2 ng/mL
standard curve range: 3.072-300 ng/mL
assay range
-
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
colorimetric
detection method
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable, immunofluorescence: suitable
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
  • ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)
    SDS
  • ELISA Stop Solution (Item I)
    SDS
  • 20X Wash Buffer (Item B)
    SDS
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)