Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 64.90 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 245.00 |
Informazioni su questo articolo
biological source
Nelumbo nucifera
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -145 to -165°, c = 0.5 in ethanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]1(C2=C3C(OC)=C(OC)C=C2CCN1C)CC4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C19H21NO2/c1-20-9-8-13-11-16(21-2)19(22-3)18-14-7-5-4-6-12(14)10-15(20)17(13)18/h4-7,11,15H,8-10H2,1-3H3/t15-/m1/s1
InChI key
ORJVQPIHKOARKV-OAHLLOKOSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance |
| form powder | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility - |
| color white to beige | color - |
| optical activity [α]/D -145 to -165°, c = 0.5 in ethanol | optical activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nuciferine
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?