Vai a
SML4100
Vidofludimus
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
IMU-838, 2-((3-Fluoro-3′-methoxy-[1,1′-biphenyl]-4-yl)carbamoyl)cyclopent-1-enecarboxylic acid, 2-[[(3-Fluoro-3′-methoxy[1,1′-biphenyl]-4-yl)amino]carbonyl]-1-cyclopentene-1-carboxylic acid, 2-[[2-Fluoro-4-(3-methoxyphenyl)phenyl]carbamoyl]cyclopentene-1-carboxylic acid, 4SC-101, IMU 838, IMU838, SC12267
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H18FNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
355.36
MDL number:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to yellow
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
Fc1c(ccc(c1)c3cc(ccc3)OC)NC(=O)C2=C(CCC2)C(=O)O
InChI
1S/C20H18FNO4/c1-26-14-5-2-4-12(10-14)13-8-9-18(17(21)11-13)22-19(23)15-6-3-7-16(15)20(24)25/h2,4-5,8-11H,3,6-7H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)
InChI key
XPRDUGXOWVXZLL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, potent dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor in cultures and in vivo.
Vidofludimus (4SC-101) is an orally active, potent dihydroorotate dehydrogenase (DHODH) inhibitor (human DHODH IC50 = 134 nM; IC50 = 13 µM against PHA-stimulated lymphocytes proliferation) that inhibits PHA-induced IL-17 secretion from human PBMCs (IC50 = 6 µM) and exhibits therapeutic efficacy in murine models of colitis (50-100 mg/kg/d via intragastric administration; chronic dextran sodium sulfate-induced and acute TNBS-induced colitis) and a rat model of renal transplantation in vivo (20 mg/kg/d p.o.).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
ABC138HPA010123HPA011942
Vidofludimus ≥98% (HPLC)
SML4100
Vidofludimus
description
≥98% (HPLC)
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
form
powder
form
-
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to yellow
color
-
color
-
color
-
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)