Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32150313
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
low-density polyethylene , narrow-mouth
packaging
case of 12 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2425-1002
bottle volume
1000 mL
General description
Meet regulatory labeling requirements for chemical containers with Thermo Scientific Nalgene Narrow-Mouth Right-to-Know LDPE Wash Bottles, which use standard, instantly recognizable symbols and colors. These low density polyethylene bottles are flexible for easy dispensing and translucent for viewing contents.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® narrow-mouth Right-to-Know wash bottle
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?