Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H23NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
Form:
solid
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)C[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(O)c2
InChI
1S/C15H23NO2/c1-16(2)11-13-6-3-4-9-15(13,18)12-7-5-8-14(17)10-12/h5,7-8,10,13,17-18H,3-4,6,9,11H2,1-2H3/t13-,15+/m1/s1
InChI key
UWJUQVWARXYRCG-HIFRSBDPSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Metabolite of tramadol
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?