Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 658.00 |
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
agigenin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
O1[C@@H]2[C@@H]([C@@]4([C@H]([C@H]5[C@@H]([C@@]6([C@@H]([C@@H](C5)O)C[C@H]([C@@H](C6)O)O)C)CC4)C2)C)[C@@H](C31OC[C@@H](CC3)C)C
InChI
1S/C27H44O5/c1-14-5-8-27(31-13-14)15(2)24-23(32-27)11-18-16-9-20(28)19-10-21(29)22(30)12-26(19,4)17(16)6-7-25(18,24)3/h14-24,28-30H,5-13H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17+,18+,19-,20-,21-,22-,23+,24+,25+,26-,27?/m1/s1
InChI key
FYRLHXNMINIDCB-JNFIMKGBSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Garlic
- Powdered Garlic
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description - | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical | application(s) - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| API family agigenin | API family - | API family bacopa | API family - |
| agency USP | agency - | agency USP | agency - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?