Vai a
1706089
USP
Urapidil
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H29N5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
387.48
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
USP Analytical Reference Materials (ARMs)
agency
USP
form
powder
packaging
pkg of 200 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
SMILES string
O=C1C=C(NCCCN2CCN(C=3C=CC=CC3OC)CC2)N(C(=O)N1C)C
InChI
InChI=1S/C20H29N5O3/c1-22-18(15-19(26)23(2)20(22)27)21-9-6-10-24-11-13-25(14-12-24)16-7-4-5-8-17(16)28-3/h4-5,7-8,15,21H,6,9-14H2,1-3H3
InChI key
ICMGLRUYEQNHPF-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
AABH9BD9E56ET1820000AABH9C6D8A97
USP
USP
1706089
Urapidil
Trapidil European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T1820000
Trapidil
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
-
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
grade
USP Analytical Reference Materials (ARMs)
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
packaging
pkg of 200 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)