Vai a
1A05830
USP
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5ClF3N
Peso molecolare:
195.57
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1=CC(=C(C=C1N)C(F)(F)F)Cl
InChI
InChI=1S/C7H5ClF3N/c8-6-2-1-4(12)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H,12H2
InChI key
ASPDJZINBYYZRU-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1A066301A079901A07540
USP
USP
1A07990
Methoxydibenzazepine
USP
USP
1A07540
Deoxybicalutamide
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
description
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
agency
USP
agency
USP
agency
USP
agency
USP
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
>273.2 °F
Punto di infiammabilità (°C)
> 134 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)