Vai a
1A14520
USP
Tadalafil R,S-diastereomer
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
Sinonimo/i:
Tadalafil R,S-diastereomer
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H19N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
389.40
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
form
solid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1A0615016428791A03490
Tadalafil United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1642879
Tadalafil
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
form
solid
form
solid
form
-
form
-
agency
USP
agency
USP
agency
USP
agency
USP
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)