Merck
HomeProdottiChimica e biochimicaCatalizzatoriCatalizzatori per l’attivazione del legame C-H
Catalizzatori per l’attivazione del legame C-H
La funzionalizzazione del legame C-H catalizzata da metalli è un approccio efficace per ottenere l’attivazione di un legame carbonio-idrogeno. Questo metodo utilizza un metallo di transizione come catalizzatore per l’attivazione del legame C-H in modo da rompere il legame C-H e inserire un atomo di carbonio, di azoto o di ossigeno. Questa capacità di funzionalizzare selettivamente i legami C-H in molecole complesse semplifica il processo di sintesi eliminando ogni passaggio preliminare alla funzionalizzazione. In più, la trasformazione affidabile e prevedibile di un legame C-H in un legame C-C, C-N, C-O o C-X in maniera selettiva e controllata, rappresenta un’alternativa sostenibile per tutta una serie di trasformazioni sintetiche, grazie alla riduzione dei prodotti di scarto. Poter attivare i legami C-H non solo incrementa, in una data molecola, il numero di siti che possono essere modificati - moltiplicando così le possibilità di trasformarla in prodotti più complessi, ma permette anche di prendere di mira tipologie di legami completamente diversi, spesso con un’elevata chemioselettività.  
Con la nostra ineguagliata selezione di catalizzatori per l’attivazione del legame C-H, nonché di ausiliari e ossidanti per l’attivazione di legami C-H inerti e ubiqui, mettiamo le ali alle tue idee di sintesi più innovative. Siamo in grado di soddisfare le tue esigenze in materia di attivazioni C-H con una gamma di catalizzatori dotati di reattività e selettività uniche, a base di metalli disponibili in abbondanza e sostenibili, quali: cobalto, rame oro, iridio, nichel, palladio, rodio, rutenio, argento e titanio.  Per saperne di più sui nostri materiali catalitici avanzati, consulta la nostra guida alla funzionalizzazione dei legami C-H
Prodotti
Ordina per pertinenza
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 72
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 72
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Hai visualizzato da 1 a 20 di 72 risultati