Reagenti per la determinazione del gruppo sanguigno
Reagenti finiti
La gamma di reagenti per la tipizzazione del sangue Millipore® è composta da anticorpi monoclonali umani o murini e formulata in diluenti a basso contenuto proteico. Questi reagenti monoclonali offrono numerosi vantaggi rispetto ai prodotti policlonali.
- Altamente specifici: nessun rischio di contaminazione da anticorpi
- Consistenza da lotto a lotto
- Basso rischio di rischio biologico
- Gli anticorpi IgM consentono l'agglutinazione diretta, reagiscono senza la necessità di un test antiglobulinico indiretto e possono essere utilizzati per tipizzare le cellule con un test antiglobulinico diretto positivo.
Offriamo un ampio portafoglio di reagenti finiti, progettati per soddisfare diverse esigenze commerciali. I nostri reagenti BIOSCOT® di alta qualità per uso diagnostico in vitro (IVD) sono pienamente conformi al regolamento UE 2017/746, garantendo i più elevati standard di qualità e affidabilità. Inoltre, forniamo reagenti finiti in formati sfusi, reagenti per uso di ricerca e fiale senza etichetta.
Abbiamo molti anni di esperienza nell'assistere i clienti nella registrazione dei prodotti in altri paesi, quindi, sia che il vostro prodotto sia etichettato Millipore® o o la vostra veste grafica, possiamo supportarvi nella registrazione del prodotto.
I reagenti con etichetta BIOSCOT® non sono disponibili per i clienti in tutte le aree geografiche.
I reagenti sfusi, i reagenti per la ricerca e le fiale senza etichetta hanno la stessa reattività e le stesse caratteristiche dei nostri reagenti BIOSCOT® con marchio CE. I reagenti sfusi e le fiale senza etichetta sono destinati alla produzione o all'uso non diagnostico. I reagenti etichettati per uso di ricerca non sono destinati all'uso in applicazioni diagnostiche cliniche.
Risorse correlate
- Brochure: BIOSCOT® Blood Typing Monoclonal Reagents
Millipore® blood typing reagents are made from human or murine monoclonal antibodies and are formulated in low protein diluents.
Video correlati
Esplora la nostra gamma di anticorpi monoclonali in varie forme, da intermedi standardizzati, FFMU, reagenti finiti sfusi, anticorpi e reagenti per uso di ricerca.