Software Belysa® per l’interpolazione delle curve nei saggi immunologici
Software Belysa® per l’interpolazione di curve di saggi immunologici
Che si tratti dei saggi multiplex Luminex®, dei kit SMC® o di saggi ELISA, con il software Belysa® per l’interpolazione delle curve di saggi immunologici godrete di piena fiducia nei vostri dati. Il nostro software di analisi Belysa® opera l’interpolazione delle curve, fornendo file di output in formato.csv, delle piattaforme Luminex® xMAP®, come gli strumenti xMAP® INTELLIFLEX, Luminex®200™, FLEXMAP 3D® e MAGPIX®, e dell’analizzatore dalla massima sensibilità SMCxPRO®.
Ideato utilizzando metodi e principi attuali, il software Belysa®, particolarmente semplice da utilizzare, fornisce un ambiente per un’appropriata interpolazione dei dati sulla base di curve di taratura specifiche nell’ambito di saggi immunologici multiplex, indicatori di igiene dei dati per incrementare l’integrità e la riproducibilità degli esperimenti e uno strumento dall’impiego intuitivo per la valutazione dei dati prima di utilizzarli per elaborare una conclusione biologica.
- Visualizzate facilmente le curve di taratura
- Verificate il parallelismo tra diverse esecuzioni e confrontate le curve di taratura rapidamente
- Caratteristiche principali del software di analisi Belysa® versione 1.2
- Requisiti di sistema
Iscrivetevi ad Analyte Update e Analyte Quarterly
Restate aggiornati sugli ultimi sviluppi della ricerca nell’ambito dei saggi immunologici e scoprite tutte le novità sui nostri prodotti iscrivendovi alla nostra newsletter Analyte Update oppure esplorate le nostre più recenti proposte su Analyte Quarterly.
Visualizzate facilmente le curve di taratura
Il software di analisi Belysa® presenta dati singoli e multiplex che permettono all’utente di visualizzare immediatamente la curva di taratura corrispondente e la distribuzione di punti standard, controlli e campioni. Fornisce anche altre informazioni ricavate dalla curva e offre la possibilità di ripetere l’interpolazione delle curve tramite gli algoritmi software Belysa®. Le modifiche apportate ai dati interpolati vengono istantaneamente ricalcolate a seguito dell’ottimizzazione (ad es., equazione della pendenza, limite inferiore di quantificazione [LLOQ] o valori dei campioni refertati).
Inoltre, la visualizzazione dettagliata fornita dal software consente di monitorare i parametri dei pozzetti del saggio. Due set di identificatori permettono agli utenti di tenere sotto controllo le potenziali irregolarità e di ricevere avvisi in base a regole definite dal software (ad es., campioni non rilevabili) o a parametri definiti dall’utente (ad es., percentuale di recupero).
Figura 1.Visualizzate facilmente le curve di taratura con il software di analisi Belysa®.
Verificate il parallelismo tra diverse esecuzioni e confrontate le curve di taratura rapidamente
Per i ricercatori che desiderano confrontare le curve di taratura, il software Belysa® offre la possibilità di esaminare il parallelismo matematico tra diverse esecuzioni dello stesso saggio. L’assunto di partenza è che, se le curve osservate sono simili, i campioni di un saggio forniranno risultati paragonabili se ricompresi nell’altro saggio. Per chi desidera esaminare la stabilità di un reagente di prova rispetto ad una versione standard, il software fornisce anche la misurazione della potenza relativa.
Il software Belysa® consente la visualizzazione di curve parallele con dati multiplex e permette all’utente di prendere visione rapidamente della relazione tra le curve. Il valore calcolato per questa funzione può essere visualizzato agevolmente nella finestra inferiore ed è inoltre possibile produrre un file di output grafico e numerico.
Nel complesso, queste funzioni del software Belysa® aiutano i ricercatori a esaminare ogni singolo saggio e a confermarne la corretta esecuzione. Per i saggi condotti nell’ambito di studi multi-piastra o longitudinali, il nostro software Belysa® permette di confermare la coerenza del metodo e l’assenza nei dati raccolti di distorsioni sperimentali che potrebbero compromettere i risultati finali.
Figura 2.Verificate senza fatica il parallelismo tra diverse esecuzioni e confrontate le curve di taratura con gli strumenti di analisi dei dati Belysa®.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SOFTWARE DI ANALISI BELYSA® VERSIONE 1.2
- Ottimizzazione dell’interpolazione delle curve (4pl, 5pl, Linear, Competitive, Cubic Spline)
- Visualizzazione analiti singoli e multipli
- Robuste funzioni di segnalazione automatica e di igiene dei dati
- Analisi della potenza relativa per il confronto tra più curve standard
- Grafica moderna ed intuitiva
- Meccanismo di licenza flessibile con chiave di attivazione che apre tutte le copie
Requisiti di sistema
- PC con:
o Windows 10 Microsoft o successivo
o macOS - Una porta USB libera sul PC
- Una chiave di attivazione con licenza Belysa®
Esplorate nuovi modi esclusivi per esaminare più da vicino i vostri dati sfruttando i nostri webinar preregistrati, i bollettini applicativi, gli articoli tecnici e molto altro.