Nome del prodotto
γ-Aminobutyric acid ≥99%
Numero di prodotto
a2129
Marchio del prodotto
sigma
Numero CAS
56-12-2
Peso molecolare
103.12
Test | Specifiche |
|---|---|
| APPEARANCE (COLOR) | White |
| APPEARANCE (FORM) | Powder or Crystals |
| TITRATION (NT) HCLO4 0.1M | ≥ 99 % |
| PURITY (TLC AREA %) | ≥ 99 % |
| SOLUBILITY (COLOR) | Colorless |
| SOLUBILITY (TURBIDITY) | Clear |
| SOLUBILITY (METHOD) | 200MG PLUS 4.0 ML OF WATER |
| INFRARED SPECTRUM | CONFORMS TO STRUCTURE |
| RECOMMENDED RETEST PERIOD | 84 MONTHS |