Merck
Magnetically engineered smart thin films: toward lab-on-chip ultra-sensitive molecular imaging.
Journal of biomedical nanotechnology (2013-04-30)
Muhammad A Hassan, Mudassara Saqib, Haseeb Shaikh, Nasir M Ahmad, Abdelhamid Elaissari
ABSTRACT
Magnetically responsive engineered smart thin films of nanoferrites as contrast agent are employed to develop surface based magnetic resonance imaging to acquire simple yet fast molecular imaging. The work presented here can be of significant potential for future lab-on-chip point-of-care diagnostics from the whole blood pool on almost any substrates to reduce or even prevent clinical studies involve a living organism to enhance the non-invasive imaging to advance the '3Rs' of work in animals-replacement, refinement and reduction.
MATERIALI
Numero di prodotto
Marchio
Descrizione del prodotto
Sigma-Aldrich
Chitosano, low molecular weight
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Chitosano, medium molecular weight
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Chitosano, high molecular weight
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Chitosano, from shrimp shells, ≥75% (deacetylated)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Chitosano, from shrimp shells, practical grade
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Chitosan from shrimp shells, low-viscous
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili