Merck
  • A rapid phenol toxicity test based on photosynthesis and movement of the freshwater flagellate, Euglena agilis Carter.
A rapid phenol toxicity test based on photosynthesis and movement of the freshwater flagellate, Euglena agilis Carter.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands) (2014-06-24)
Sreejith Kottuparambil, Youn-Jung Kim, Hoon Choi, Mi-Sung Kim, Areum Park, Jihae Park, Woongghi Shin, Taejun Han
ABSTRACT
Phenol, a monosubstituted aromatic hydrocarbon with various commercial uses, is a major organic constituent in industrial wastewaters. The ecotoxic action of phenol for aquatic environment is well known. In this study, rapid phenol toxicity tests (1h) were developed based on chlorophyll a (Chl a) fluorescence and the movement parameters of the freshwater flagellate, Euglena agilis Carter. Phenol significantly reduced the maximum quantum yield (Fv/Fm) of photosystem II (PS II) and the maximum photosynthetic electron transport rate (rETRmax) with median effective concentration (EC50) values of 8.94 and 4.67 mM, respectively. Phenol reduced the motility and triggered change in the swimming velocity of the test organism. Among the parameters tested, velocity was the most sensitive biomarker with an EC50 of 3.17 mM. The EC50 values for Fv/Fm, motility, and velocity appear to overlap the permitted levels of phenol. In conclusion, the photosynthesis and movement of E. agilis can be fast and sensitive risk assessment parameters for the evaluation of phenol toxicity in municipal and industrial effluents.
MATERIALI
Numero di prodotto
Marchio
Descrizione del prodotto
Sigma-Aldrich
Fenolo, Equilibrated with 10 mM Tris HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA, BioReagent, Molecular Biology
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Fenolo, puriss., ≥99.5% (GC), meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, crystalline (detached)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Fenolo, Saturated with 0.01 M citrate buffer, pH 4.3 ± 0.2, BioReagent, Molecular Biology
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Fenolo, ≥99%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Fenolo, ≥89.0%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Fenolo, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., 99.0-100.5%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Supelco
Fenolo, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Fenolo, Molecular Biology
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Fenolo, BioXtra, ≥99.5% (GC)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Supelco
Fenolo, certified reference material, 500 μg/mL in methanol
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Fenolo, ACS reagent, ≥99.0%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Fenolo, unstabilized, ReagentPlus®, ≥99%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Fenolo, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.5-100.5% (GC)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Supelco
Fenolo, 5000 μg/mL in methanol, certified reference material
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Fenolo, unstabilized, purified by redistillation, ≥99%
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Fenolo, BioUltra, Molecular Biology, TE-saturated, ~73% (T)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Fenolo, natural, 97%, FG
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Supelco
Fenolo, PESTANAL®, analytical standard
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Fenolo, ≥96.0% (calc. on dry substance, T)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Sigma-Aldrich
Fenolo, BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Supelco
Fenolo, 100 μg/mL in acetonitrile, PESTANAL®, analytical standard
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili