Merck
810353P
Avanti
Meso-Cl Cyanine 7 free acid
new
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1-(5-carboxypentyl)-2-((E)-2-((E)-2-chloro-3-(2-((E)-1,3,3-trimethylindolin-2-ylidene)ethylidene)cyclohex-1-en-1-yl)vinyl)-3,3-dimethyl-3H-indol-1-ium chloride
Iniciar sesión para ver los posibles precios especiales de su organización
Seleccione un Tamaño
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H44Cl2N2O2
Peso molecular:
619.66
UNSPSC Code:
12352212
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 5 mg (810353P-5MG)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand
lipid type
fluorescent lipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cl-].CN1\C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCCCC(O)=O)c4ccccc4C3(C)C)=C2Cl)C(C)(C)c2ccccc12
Categorías relacionadas
Application
Lipids Research
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)