Přeskočit na
424331
1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide, polymer-bound
200-400 mesh, 2 % cross-linked with divinylbenzene
Synonyma:
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide polymer-bound, N-Ethyl-N′-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide polymer-bound, EDC polymer-bound
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 360,00 Kč
O této položce
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-579-2
NACRES:
NA.22
eCl@ss:
32150917
Form:
powder
4 360,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder
Quality Segment
crosslinking
2 % cross-linked with divinylbenzene
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: carboxyl reactive
extent of labeling
0.5-1.5 mmol/g loading
particle size
200-400 mesh
SMILES string
CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3/h4-7H2,1-3H3
InChI key
LMDZBCPBFSXMTL-UHFFFAOYSA-N
Application
Polymer-supported carbodiimide.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
0965763262703449
description
200-400 mesh, 2 % cross-linked with divinylbenzene
description
200-400 mesh, extent of labeling: ~1.4 mmol/g loading, matrix crosslinked with 1% DVB
description
200-400 mesh, extent of labeling: 1.3-2.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
description
≥99.0% (AT)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
extent of labeling
0.5-1.5 mmol/g loading
extent of labeling
~1.4 mmol/g loading
extent of labeling
1.3-2.3 mmol/g loading
extent of labeling
-
particle size
200-400 mesh
particle size
200-400 mesh
particle size
200-400 mesh
particle size
-
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: carboxyl reactive
reaction suitability
reactivity: carboxyl reactive, reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
crosslinking
2 % cross-linked with divinylbenzene
crosslinking
-
crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
crosslinking
-
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)