Přeskočit na
09657
N-(3-Dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: ~1.4 mmol/g loading, matrix crosslinked with 1% DVB
Synonyma:
N-Ethyl-N′-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide polymer-bound, EDC polymer-bound
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 070,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 330,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150917
2 070,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: carboxyl reactive
extent of labeling
~1.4 mmol/g loading
matrix
crosslinked with 1% DVB
particle size
200-400 mesh
storage temp.
−20°C
Other Notes
This immobilized carbodiimide is ideally suited for peptide synthesis
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
42433103449E7750
description
200-400 mesh, extent of labeling: ~1.4 mmol/g loading, matrix crosslinked with 1% DVB
description
200-400 mesh, 2 % cross-linked with divinylbenzene
description
≥99.0% (AT)
description
commercial grade, powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
extent of labeling
~1.4 mmol/g loading
extent of labeling
0.5-1.5 mmol/g loading
extent of labeling
-
extent of labeling
-
particle size
200-400 mesh
particle size
200-400 mesh
particle size
-
particle size
-
reaction suitability
reactivity: carboxyl reactive, reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: carboxyl reactive
reaction suitability
-
reaction suitability
-
matrix
crosslinked with 1% DVB
matrix
-
matrix
-
matrix
-
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)