Přeskočit na
699608
Phosphoric acid solution
suitable for NMR (reference standard), 85% in D2O (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 900,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
H3PO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
98.00
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1921286
Assay:
83.5-86.5% (gravimetric)
Concentration:
85% in D2O (99.9 atom % D)
Form:
solution
13 900,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Vyžádat další informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
83.5-86.5% (gravimetric)
Quality Segment
form
solution
concentration
85% in D2O (99.9 atom % D)
technique(s)
NMR: suitable
NMR tube size
3 mm × 8 in.
density
1.481 g/cm3
suitability
suitable for NMR (reference standard)
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
31P sensitivity
Preparation Note
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
61216293752698822
description
suitable for NMR (reference standard), 85% in D2O (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
description
suitable for NMR (reference standard), 85% in D2O (99.9 atom % D), NMR tube size 4.2 mm × 8 in. , WGS-5BL Coaxial NMR tube
description
49.5-50.5%, suitable for HPLC, LiChropur™
description
suitable for NMR (reference standard), 85% in D2O (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
concentration
85% in D2O (99.9 atom % D)
concentration
85% in D2O (99.9 atom % D)
concentration
49.5-50.5%
concentration
85% in D2O (99.9 atom % D)
assay
83.5-86.5% (gravimetric)
assay
83.5-86.5% (gravimetric)
assay
-
assay
83.5-86.5% (gravimetric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
solution
form
solution
form
liquid
form
solution
density
1.481 g/cm3
density
1.481 g/cm3
density
1.331-1.336 g/mL at 20 °C
density
1.481 g/cm3
suitability
suitable for NMR (reference standard)
suitability
suitable for NMR (reference standard)
suitability
-
suitability
suitable for NMR (reference standard)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphoric acid solution
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)