Přeskočit na
93752
Phosphoric acid solution
49.5-50.5%, suitable for HPLC, LiChropur™
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 060,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
H3PO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
98.00
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41116105
Beilstein/REAXYS Number:
1921286
MDL number:
eCl@ss:
32120505
3 060,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
quality
LiChropur™
concentration
49.5-50.5%
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, ion chromatography: suitable
density
1.331-1.336 g/mL at 20 °C
UV absorption
λ: 210 nm Amax: ≤0.05, λ: 220 nm Amax: ≤0.04, λ: 230 nm Amax: ≤0.03, λ: 240 nm Amax: ≤0.02, λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
699608612162698822
description
49.5-50.5%, suitable for HPLC, LiChropur™
description
suitable for NMR (reference standard), 85% in D2O (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
description
suitable for NMR (reference standard), 85% in D2O (99.9 atom % D), NMR tube size 4.2 mm × 8 in. , WGS-5BL Coaxial NMR tube
description
suitable for NMR (reference standard), 85% in D2O (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
technique(s)
NMR: suitable
concentration
49.5-50.5%
concentration
85% in D2O (99.9 atom % D)
concentration
85% in D2O (99.9 atom % D)
concentration
85% in D2O (99.9 atom % D)
form
liquid
form
solution
form
solution
form
solution
density
1.331-1.336 g/mL at 20 °C
density
1.481 g/cm3
density
1.481 g/cm3
density
1.481 g/cm3
UV absorption
λ: 230 nm Amax: ≤0.03, λ: 240 nm Amax: ≤0.02, λ: 210 nm Amax: ≤0.05, λ: 500 nm Amax: ≤0.02, λ: 220 nm Amax: ≤0.04
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
-
quality
LiChropur™
quality
-
quality
-
quality
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphoric acid solution
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)