Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 510,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41100000
Packaging:
pkg of 1 ea
Manufacturer/tradename:
Synthware F100003
5 510,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlipackaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F100003
General description
Using 47 mm membranes for filtering corrosive solutions, particulate removal from HPLC solvents, and filtration analysis with solid phase extraction disks. Support base has a sealed-in coarse porosity fritted disc. Complete assembly includes a 300mL graduated funnel, aluminum clamp, support base and l liter filtering flask.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description autoclavable | description for 47 mm filters with glass support, NS 40/35 joints, 4 L flask (included) |
| manufacturer/tradename Synthware F100003 | manufacturer/tradename Synthware F100001 | manufacturer/tradename Nalgene DS0315-0047 | manufacturer/tradename - |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ 47 mm filtration apparatus with fritted support
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?