Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 870,00 Kč |
O této položce
6 870,00 Kč
Ušetřete až 15 %
material
polysulfone housing
feature
autoclavable
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene DS0315-0047
funnel capacity
250 mL
neck diam.
33-41 mm
application(s)
filtration
General description
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description autoclavable | description pore size 0.2 μm, funnel capacity 250 mL | description pore size 0.2 μm, funnel capacity 100 mL | description bottle capacity 250 mL |
| application(s) filtration | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| packaging pack of 1 ea | packaging pkg of 50 ea | packaging pack of 50 ea | packaging pack of 24 ea |
| material polysulfone housing | material white nitrocellulose membrane | material white nitrocellulose membrane | material polystyrene housing |
| manufacturer/tradename Nalgene DS0315-0047 | manufacturer/tradename Nalgene® 145 0045 | manufacturer/tradename Nalgene® 145 0020 | manufacturer/tradename Nalgene® 455-0250 |
| feature autoclavable | feature disposable | feature - | feature cap (Polyethylene screw |
| funnel capacity 250 mL | funnel capacity 250 mL | funnel capacity 100 mL | funnel capacity - |
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?