Přeskočit na
1.00366
(S)-Lactic acid
about 90%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, E 270
Synonyma:
L-(+)-Lactic acid, 2-Hydroxypropionic acid, Lactol, (S)-2-Hydroxypropionic acid, Sarcolactic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 L
Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
14 400,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H6O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
90.08
E Number:
E270
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
1720251
MDL number:
14 400,00 Kč
Odhaduje se, že bude odesláno dnespodrobné informace
​
Požádejte o zakázkovou objednávkuVyžádat vzorek
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur.
vapor pressure
0.1 hPa ( 25 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
concentration
90%
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable
pH
2.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
122 °C/20 hPa
mp
18 °C
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Lactic acid is used as an acidifying agent in a oral, topical and parenteral formulations.
Due to its low microbial and endotoxin limits, (S)-Lactic acid about 90% Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-Lactic acid
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Stáhnout Dossiers
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Navštívit knihovnu dokumentů
Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?
Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).
Example:
T1503
Číslo produktu
-
25G
Velikost balení / množství
Další příklady:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
zadat jako 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc