Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
2.5 kg | Očekávané datum odeslání03. listopadu 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 8 000,00 Kč |
25 kg | ||
50 kg |
O této položce
8 000,00 Kč
Očekávané datum odeslání03. listopadu 2026podrobné informace
Quality Segment
agency
ChP, JP, BP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
autoignition temp.
410 °C
quality
E 421
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis
particle size
(see specification)
bp
290-295 °C/4 hPa
mp
164-169 °C
solubility
213 g/L
application(s)
3D printing
continuous manufacturing
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
tableting
storage temp.
2-25°C
SMILES string
OC(C(O)C(O)CO)C(O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
The specification of the product is part of the Emprove® Material Qualification Dossier and can be found under "General Properties".
Features and Benefits
- High compactibility at low compression forces
- Rapid disintegration and fast dissolution
- High dilution potential
- Non-hygroscopic, exceptionally low content of reducing sugars
- Uniform doses with homogenous distribution
Legal Information
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?
How to Find the Product Number
Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).
Example:
Další příklady:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
zadat jako 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc