Přeskočit na
1.00490
Parteck® ODT
EMPROVE® ESSENTIAL
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 kg
Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
6 890,00 Kč
25 kg
Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
70 300,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12352107
6 890,00 Kč
Odhaduje se, že bude odesláno dnespodrobné informace
​
Požádejte o zakázkovou objednávkuVyžádat vzorek
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
Quality Segment
form
fine powder
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis
particle size
80-220 μm (d50)
application(s)
continuous manufacturing
pharmaceutical
solid formulation
tableting
tailored release
storage temp.
2-30°C
General description
With formulation challenges in mind, we have used particle engineering technologies to develop functional excipients specifically for solid dosage forms. The products in our Parteck® portfolio feature unique particle properties tailored for excellent performance in tableting processes, for specific drug delivery technologies, or for solubility enhancement.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Parteck® ODT excipient provides rapid disintegration and exceptional strength for orally disintegrating tablets. It is well suited for direct compression processes and provides a pleasant taste and mouthfeel.
Features and Benefits
  • Robust tablets at low compression forces
  • Rapid disintegration and dissolution
  • No license payments
  • High dilution potential – up to 50% load of your API
  • Tablets with PARTECK® ODT excipient system are suitable for conventional coating
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Stáhnout Dossiers
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Navštívit knihovnu dokumentů
Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?
Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).
Example:
T1503
Číslo produktu
-
25G
Velikost balení / množství
Další příklady:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
zadat jako 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc