Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
10 g | Očekávané datum odeslání12. října 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 686,00 Kč |
1 kg | Očekávané datum odeslání12. října 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 10 300,00 Kč |
10 kg | Očekávané datum odeslání12. října 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 86 200,00 Kč |
Očekávané datum odeslání12. října 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 86 200,00 Kč |
O této položce
686,00 Kč
Očekávané datum odeslání12. října 2026podrobné informace
Quality Segment
agency
ChP, JPE, NF, Ph. Eur.
description
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,NF,JPE
product line
EMPROVE® EXPERT
form
fine powder, powder
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis
particle size
≤12 μm (d90)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
130 °C (decomposition)
density
1.62 g/cm3 at 20 °C
application(s)
continuous manufacturing
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
tableting
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl
InChI
1S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
BAQAVOSOZGMPRM-QBMZZYIRSA-N
General description
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Our Sucralose is available in micronized or granular form, both pharmaceutical grade, allowing you to choose depending on your individual needs. Due to its optimal dispersion behavior, sucralose powder is typically recommended for solid dose formulations, while the fast dissolution behavior of sucralose granular makes it very well-suited for liquid formulations.
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Excellent sugar-like taste profiles
- Masking bitter aftertaste and medical off-notes with ease
- High sweetness potency offers improved cost-efficiency
- Enhanced stability
- Non-cariogenic and suitable for diabetics and patients with phenylketonuria
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sucralose
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?
How to Find the Product Number
Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).
Example:
Další příklady:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
zadat jako 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc