Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 kg | Očekávané datum odeslání04. listopadu 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 2 710,00 Kč |
25 kg | Očekávané datum odeslání04. listopadu 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 51 500,00 Kč |
O této položce
Quality Segment
grade
GMO free, GMP
description
granulated
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
granular
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis
particle size
80-220 μm (d50)
application(s)
continuous manufacturing
pharmaceutical
solid formulation
tableting
storage temp.
2-25°C
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Two grades are available: Parteck® LM low for low dose applications and less requirement for lubrication. Parteck® LM high for higher API loads and more demanding cases with regards to lubrication.
Features and Benefits
- Multifunctional excipient for compression tableting processes – Filler + binder + lubricant
- Reduces dosing issues in continuous manufacturing
- Handling robustness supports limitation of overlubrication in batch operation
- High binding capacity = strong tablets
- Proven lubrication efficiency
- Two grades allow for flexibility in formulation development
Packaging
1.04429.9025 / 25 kg / PE bag (in carton)
Legal Information
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?
How to Find the Product Number
Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).
Example:
Další příklady:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
zadat jako 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc