Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
500 g | K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 3 660,00 Kč |
5 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 29 800,00 Kč |
25 kg | K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 134 000,00 Kč |
O této položce
3 660,00 Kč
K dispozici k odeslání DNESpodrobné informace
biological source
synthetic
Quality Segment
agency
ChP, JPE, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis
bp
>150 °C
mp
55 °C
bulk density
1050 kg/m3
application(s)
continuous manufacturing
liquid formulation
solid formulation
solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
solubility enhancement
tableting
storage temp.
2-25°C
SMILES string
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Features and Benefits
- Hydrophilic, water-soluble tablet lubrication
- Improved dissolution rates for poorly soluble DCS class IIa molecules
- Specified particle size distribution optimized for solid application performance
- Regulatory support through compliance with Ph. Eur. and USP-NF, going beyond current requirements with specitied formaldehyde content
Legal Information
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
>302.0 °F
Bod vzplanutí (°C)
> 150 °C
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?
How to Find the Product Number
Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).
Example:
Další příklady:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
zadat jako 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc