Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 kg | Očekávané datum odeslání10. listopadu 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 5 230,00 Kč |
12 kg | Očekávané datum odeslání10. listopadu 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 8 300,00 Kč |
25 kg | Očekávané datum odeslání10. listopadu 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 14 400,00 Kč |
25 kg | Očekávané datum odeslání10. listopadu 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 17 200,00 Kč |
50 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 24 500,00 Kč |
21 x 25 kg | Očekávané datum odeslání10. listopadu 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 197 500,00 Kč |
O této položce
5 230,00 Kč
Očekávané datum odeslání10. listopadu 2026podrobné informace
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
98.0-102.0% (HPLC)
form
crystalline, solid
technique(s)
titration: suitable
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
solubility
1000 g/L
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?
How to Find the Product Number
Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).
Example:
Další příklady:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
zadat jako 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc