Přeskočit na
109634
2-Propanol
≥99.8% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur., reag. ISO, EMSURE®
Funkce v oblasti udržitelnosti
Synonyma:
sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 L
Očekávané datum odeslání12. října 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
693,00 Kč
1 L
Očekávané datum odeslání12. října 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
761,00 Kč
2.5 L
Očekávané datum odeslání12. října 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
1 440,00 Kč
2.5 L
K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
1 580,00 Kč
Očekávané datum odeslání12. října 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
1 580,00 Kč
4 L
Očekávané datum odeslání12. října 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
2 540,00 Kč
5 L
Očekávané datum odeslání12. října 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
2 600,00 Kč
10 L
Očekávané datum odeslání12. října 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
5 190,00 Kč
5 L
Očekávané datum odeslání12. října 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
5 546,25 Kč
25 L
Očekávané datum odeslání12. října 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
9 240,00 Kč
180 L
Očekávané datum odeslání16. října 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
52 700,00 Kč
190 L
Očekávané datum odeslání12. října 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
59 700,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2CHOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
60.10
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
200-661-7
UNSPSC Code:
12191502
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635639
Assay:
≥99.8% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
82 °C (lit.)
Vapor pressure:
33 mmHg ( 20 °C), 43 hPa ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
693,00 Kč
Očekávané datum odeslání12. října 2026podrobné informace
Packaging: HDPE bottle
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
2-Propanol, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C), 43 hPa ( 20 °C), 44 mmHg ( 25 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
750 °F
potency
5045 mg/kg LD50, oral (Rat), 12800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
transition temp
flash point 12 °C
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
storage temp.
2-25°C
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
General description
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Application
2-Propanol is used as:
  • A soft coagulation bath to induce phase separation for creating the desired microfiltration pore size range.
  • An extraction solvent for organic additives and poorly water-soluble substances.
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This solvent is safe to use and thus aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Other Notes
Discover EMSURE - to be more than sure!
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
675431PHR1072109827
2-Propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
109634
2-Propanol
2-Propanol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1072
2-Propanol
description
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
description
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%, poly coated bottles
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
Laboratory Reagent, ≥99.5%
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
HPLC Plus
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
Laboratory Reagent
assay
≥99.8% (GC)
assay
99.9%
assay
-
assay
≥99.5%
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
bp
82 °C (lit.)
bp
82 °C (lit.)
bp
82 °C (lit.)
bp
82 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Propanol
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
53.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
12.0 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?