Přeskočit na
119147
Adenosine A1 Receptor Antagonist I
DPCPX
Synonyma:
8-Cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine, 1,3-Dipropyl-8-cyclopentylxanthine, DPCPX, PD 116,948
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 120,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H24N4O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
304.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.51
MDL number:
Form:
white solid
2 120,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
white solid
solubility
soluble (DMSO (5 mM))
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCN1C(=O)N(CCC)c2nc([nH]c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C16H24N4O2/c1-3-9-19-14-12(15(21)20(10-4-2)16(19)22)17-13(18-14)11-7-5-6-8-11/h11H,3-10H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI key
FFBDFADSZUINTG-UHFFFAOYSA-N
General description
A blood-brain barrier permeable xanthine derivative that acts as a highly selective antagonist of Adenosine A1 receptor (A1R; Ki = 3.9 nM, 130 nM, 1.0 µM, 4.0 µM for human A1, A2A, A2B, and A3 respectively). Exhibits about 1,000-fold higher affinity and a 30-fold greater selectivity for A1R when compared to theophylline. Shown to competitively antagonize the inhibition of adenylate cyclase activity via A1 adenosine receptors in rat fat cells and the stimulation of adenylate cyclase via A2 adenosine receptors in human platelets. Exhibits hypertensive properties.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C101119135AB1587P
description
DPCPX
description
solid
description
-
description
Chemicon®, from rabbit
form
white solid
form
solid
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
soluble (DMSO (5 mM))
solubility
0.1 M NaOH: 2 mg/mL, DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble, ethanol: 4 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mM, 1 M HCl: 100 mM, ethanol: 25 mM
solubility
-
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)