This product may be stored at room temperature.
Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
25 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 280,00 Kč |
100 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 970,00 Kč 4 224,50 Kč |
O této položce
2 280,00 Kč
Název produktu
8-Cyclopentyl-1,3-dipropylxanthine, solid
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, 0.1 M NaOH: 2 mg/mL, ethanol: 4 mg/mL, H2O: insoluble
εmax
14,800 at 276 nm in ethanol
SMILES string
CCCN1C(=O)N(CCC)c2nc([nH]c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C16H24N4O2/c1-3-9-19-14-12(15(21)20(10-4-2)16(19)22)17-13(18-14)11-7-5-6-8-11/h11H,3-10H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI key
FFBDFADSZUINTG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora2b(29316), Adora3(25370)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description solid | description DPCPX | description ≥98% | description solid |
| form solid | form white solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility DMSO: >10 mg/mL, ethanol: 4 mg/mL, H2O: insoluble, 0.1 M NaOH: 2 mg/mL | solubility soluble (DMSO (5 mM)) | solubility ethanol: 10 mg/mL | solubility H2O: 0.4 mg/mL, 0.1 M HCl: 3.8 mg/mL |
| color white | color - | color - | color white |
| Gene Information human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140) | Gene Information - | Gene Information human ... PDE1A(5136), PDE1B(5153) | Gene Information human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146) |
| εmax 14,800 at 276 nm in ethanol | εmax - | εmax - | εmax - |
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
-
Qual a temperatura de armazenamento do C101?