Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 170,00 Kč |
5 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 860,00 Kč |
3 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 120,00 Kč |
12 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 270,00 Kč |
25 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 680,00 Kč |
25 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 520,00 Kč |
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 9 680,00 Kč | |
100 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 32 300,00 Kč |
O této položce
1 170,00 Kč
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
1.3 hPa ( 865 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
feature
RNase and DNase free
technique(s)
pH adjustment: suitable
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C/1013 hPa
mp
801 °C (lit.)
density
2.17 g/cm3 at 20 °C
application(s)
biomolecule formulation
downstream processes
liquid formulation
mRNA manufacturing
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
General description
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Due to its low microbial and endotoxin limits, Sodium chloride Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium chloride
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?
How to Find the Product Number
Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).
Example:
Další příklady:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
zadat jako 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc