agency
Ph. Eur.
Quality Segment
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
powder
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis
application(s)
3D printing
continuous manufacturing
pharmaceutical
solid formulation
solubility enhancement
tableting
tailored release
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
InChI key
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- Superior supersaturation performance via precipitation inhibition
- High thermostability up to 250°C, extending the potential application range
- Stable high drug loads and suitability with a broad range of APIs
- Flexible release kinetics
- Compatible with several downstream processing capabilities, like direct compression, continuous manufacturing, thin film extrusion and 3D printing
- Optimized powder properties for excellent performance in the HME process
- Suitable polymer properties for HME, spray drying and 3D printing processes
Legal Information
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
No data available
Bod vzplanutí (°C)
No data available
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?
How to Find the Product Number
Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).
Example:
Další příklady:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
zadat jako 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc