Utratit 10 750 Kč – Ušetřit 5 %; Utratit 15 250 Kč – Ušetřit 10 %; Utratit 28 000 Kč – Ušetřit 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 g | K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 4 810,00 Kč |
O této položce
4 810,00 Kč
Ušetřete až 15 %
K dispozici k odeslání DNESpodrobné informace
description
RTECS - DG9650000
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
technique(s)
protein detection: suitable
color
yellow
solubility
ethanol: 8 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(Sc2cc(c(cc2)[N+](=O)[O-])C(=O)O)c1cc(c(cc1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
InChI
1S/C14H8N2O8S2/c17-13(18)9-5-7(1-3-11(9)15(21)22)25-26-8-2-4-12(16(23)24)10(6-8)14(19)20/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Useful in photometric determination of thiols
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description Sulfhydryl reagent used to characterize reactive SH groups. | description ≥98%, BioReagent, suitable for determination of sulfhydryl groups | description ReagentPlus®, 99% | description ≥95.0% (H-NMR) |
| assay ≥98% (titration) | assay ≥98% | assay 99% | assay ≥95.0% (H-NMR) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility ethanol: 8 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| form solid | form powder | form powder | form crystals |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5,5′-Dithio-bis-(2-nitrobenzoic Acid)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?