Přeskočit na
343209
Fluorescein Diacetate
≥99% (HPLC), solid, esterase substrate, Calbiochem®
Synonyma:
Fluorescein Diacetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Očekávané datum odeslání05. října 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
2 740,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C24H16O7
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
416.38
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
2 740,00 Kč
Očekávané datum odeslání05. října 2026podrobné informace
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Fluorescein Diacetate, Stains living cells green. Substrate for esterases. Suitable for use in cell viability assays. Removal of the acetate groups by cellular esterases results in fluorescence in cells with intact membranes.
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
colorless to yellow
solubility
ethanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1C3(c4c(cc(cc4)OC(=O)C)Oc5c3ccc(c5)OC(=O)C)c2c(cccc2)C1=O
InChI
1S/C24H16O7/c1-13(25)28-15-7-9-19-21(11-15)30-22-12-16(29-14(2)26)8-10-20(22)24(19)18-6-4-3-5-17(18)23(27)31-24/h3-12H,1-2H3
InChI key
CHADEQDQBURGHL-UHFFFAOYSA-N
General description
Stains living cells green. Substrate for esterases. Suitable for use in cell viability assays. Removal of the acetate groups by cellular esterases results in fluorescence in cells with intact membranes.
Substrate for lipases and esterases. Abs. Max: 498 nm.
Preparation Note
Unstable in solution. Reconstitute just prior to use.
Other Notes
Clements, K.M., et al. 2001. Osteoarthritis Cartilage9, 499.
Bedner, E., et al. 1998. Cytometry33, 1.
Guilbault, G.G., and Kramer, D.N. 1964. Anal. Chem. 36, 409.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
F73781182000BP549
Diacetylfluorescein British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP549
Diacetylfluorescein
description
Stains living cells green. Substrate for esterases. Suitable for use in cell viability assays. Removal of the acetate groups by cellular esterases results in fluorescence in cells with intact membranes.
description
used as cell viability stain
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
form
solid
form
powder
form
-
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
BP
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
ethanol: soluble
solubility
acetone: 25 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescein Diacetate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)