Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|
O této položce
Quality Segment
material
TPE tubing (Inlet C-Flex), polycarbonate Luer lock, polypropylene clip (TTP clip), polypropylene tube (Fluid contact layer (conical tube)), polystyrene tube (Fluid contact layer (conical tube)), tubing (Female and male Luer-Lok®)
agency
according to ISO 11137 (sterilization), according to ISO Clean Room Class 8 conditions in a facility, certified by the ISO 14644-1 standards, meets USP 88 biological reactivity (all component materials)
sterility
sterile; γ-irradiated
product line
NovaSeptum® GO
feature
autoclavable: no
parameter
max. pressure at 0.50 bar (7.25 psi), 2-60 °C temp. range (36-140 °F)
volume × volume
15 mL × 50 mL
application(s)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
sterile sampling
viral therapy
storage temp.
2-30°C
General description
For those samples that need to be transferred between containers, the standard dip tube reaches to the bottom of the tube enabling easy aseptic transfer while minimizing product loss and foaming. When used in a single-use manufacturing process, a weldable option with C-Flex® tubing is available.
The NovaSeptum® GO Conical Tube Sampling Unit offers you flexibility while minimizing the risk of both product and process contamination.
Application
Features and Benefits
Packaging
Other Notes
Fluid contact layer (conical tube and dip tube): conical tube: Polystyrene (15mL) and Polypropylene (50mL), dip tube: LDPE (Low density polyethylene pharmalene FL20PH)
Insert Inox 316L
TTP clip Polypropylène (15mL only)
Tubing: Thermoplastic elastomer (TPE), Inlet C-Flex
Legal Information
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?
How to Find the Product Number
Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).
Example:
Další příklady:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
zadat jako 1.000309185)
Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc