Přeskočit na
71897
IHC Select DAB Chromogen A
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
4 mL
K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
2 470,00 Kč
O této položce
eCl@ss:
42029053
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NA.56
2 470,00 Kč
K dispozici k odeslání DNESpodrobné informace
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
packaging
pkg of 4 mL
manufacturer/tradename
Chemicon®, IHC Select
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
Application
Prediluted for use in Immunohistochemical staining procedures. For example:
Blocking Reagent
Primary Antibody or Negative Control Reagent
Biotinylated Secondary Antibody
Streptavidin-Enzyme Conjugate
Chromogen
Counterstain
For best results use this reagent in conjunction with other IHC Select detection reagents. A complete list of reagents is available at www.chemicon.com.
Physical form
3,3′ Diaminobenzidine (DAB) in TBS. Use with DAB Chromogen B (#71898).
Preparation Note
When stored at 2-8°C, this reagent is stable up to the expiration date printed on the label. Do not freeze or expose to elevated temperatures.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
7189821545
description
-
description
-
description
-
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
packaging
pkg of 4 mL
packaging
pkg of 50 mL
packaging
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
IHC Select, Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®, IHC Select
Piktogramy
Health hazard
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7411-49-6
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)