Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 unit | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 490,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121516
5 490,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlifitting
6 mm inlet, 8 mm outlet
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
The pressure safety device is used between the inert gas supply pressure bottle and our barrel / drum to avoid pressures higher than 0.5 bar inside the barrel/drum according the Pressure Equipment Directive.
with 2 tube connections (6x8 mm)
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 6 mm inlet, 8 mm outlet | description 10 mm connector, tubing for 6x8 mm | description - | description - |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - |
| fitting 6 mm inlet | fitting 10 mm connector, tubing for 6x8 mm | fitting - | fitting - |
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?