Přeskočit na
A001
NovaSeptum Bag rack, single sampling, for 1-port Holder In-line
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Očekávané datum odeslání15. ledna 2027odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
11 100,00 Kč
O této položce
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
11 100,00 Kč
Očekávané datum odeslání15. ledna 2027podrobné informace
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
sterility
sterile
Quality Segment
H
260-460 mm
L
250 mm
needle size
2.0 mm
width
30 mm
weight
0.5 kg1.1 lb
suitability
suitable for sampling
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A006A003A002
description
-
description
-
description
For use with 5-port holder, TC 50.5 for NAC-A, NAC-D, NAC-I, NAC-S
description
For use with 1-port holder, TC 25/NAC 18
width
30 mm
width
280 mm
width
-
width
-
suitability
suitable for sampling
suitability
suitable for sampling
suitability
-
suitability
-
weight
0.5 kg1.1 lb
weight
0.5 kg1.1 lb
weight
0.5 kg (1.1 lb)
weight
0.5 kg1.1 lb
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
needle size
2.0 mm
needle size
2.0 mm
needle size
-
needle size
-
H
260-460 mm
H
260-460 mm
H
-
H
-
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)