Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Očekávané datum odeslání04. ledna 2027odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 21 500,00 Kč |
O této položce
eCl@ss:
36101790
UNSPSC Code:
41104105
21 500,00 Kč
Očekávané datum odeslání04. ledna 2027podrobné informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlisterility
sterile
Quality Segment
H
260-460 mm
L
250 mm
needle size
2.0 mm
width
280 mm
weight
0.5 kg1.1 lb
suitability
suitable for sampling
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description For use with 5-port holder, TC 50.5 for NAC-A, NAC-D, NAC-I, NAC-S | description For use with 1-port holder, TC 25/NAC 18 |
| L 250 mm | L 250 mm | L - | L - |
| needle size 2.0 mm | needle size 2.0 mm | needle size - | needle size - |
| suitability suitable for sampling | suitability suitable for sampling | suitability - | suitability - |
| weight 0.5 kg1.1 lb | weight 0.5 kg1.1 lb | weight 0.5 kg (1.1 lb) | weight 0.5 kg1.1 lb |
| H 260-460 mm | H 260-460 mm | H - | H - |
| width 280 mm | width 30 mm | width - | width - |
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?