Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 μg | K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 10 600,00 Kč |
O této položce
10 600,00 Kč
Ušetřete až 15 %
K dispozici k odeslání DNESpodrobné informace
Název produktu
Human Collagen Type V, 1 mg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
assay
95% (SDS-PAGE)
form
solution
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<0.5% non-collagen proteins, <1% collagen type III, <2% collagen type I, <2% collagen type IV
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... COL5A1(1289), COL5A2(1290)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 1 mg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture | description 1 mg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture | description 1 mg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture | description Bornstein and Traub Type IV, powder, BioReagent, suitable for cell culture |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human placenta |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay 95% (SDS-PAGE) | assay >90% (collagen type I, SDS-PAGE) | assay 90% (Human collagen type II) | assay - |
| concentration 1 mg/mL | concentration 1 mg/mL | concentration 1 mg/mL | concentration - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solution | form liquid, solution | form solution, liquid | form powder |
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
64-19-7
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?