Přeskočit na
08057
Phosphate buffered saline
tablet, pH 7.4 ( in solution), contains Tween® 20, BioUltra
Synonyma:
PBS
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
12 tabs
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 570,00 Kč
100 tabs
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 300,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41105319
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
MDL number:
3 570,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Phosphate buffered saline, BioUltra, pH 7.4 ( in solution), contains TWEEN 20, tablet
product line
BioUltra
Quality Segment
form
tablet
contains
TWEEN 20
color
colorless to white
pH
7.4 ( in solution)
solubility
water: 2 tablet/liter
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.075, λ: 280 nm Amax: ≤0.050
Application
Phosphate buffered saline has been used in a study to determine that glioma immunotherapy with a combined vaccine prepared from tumor cells and endothelial cells might represent a new clinical strategy, as such combinations may theoretically affect both high-grade glioma cells and their environment. Phosphate buffered saline has also been used as a control injection in a study assessing place and direction learning by neonatal piglets.
Packaging
12 and 100 tablets in blister package
Preparation Note
1 tablet in 500 mL of water yields in 0.01 M phosphate buffer, 0.0027 M KCl, 0.14 M NaCl, 0.05% Tween, pH 7.4
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
P3813P4417P5368
description
BioUltra, pH 7.4 ( in solution), contains TWEEN 20, tablet
description
powder, pH 7.4, for preparing 1 L solutions
description
tablet
description
BioPerformance Certified, pH 7.4
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
form
tablet
form
powder
form
tablet
form
powder
solubility
water: 2 tablet/liter
solubility
water: soluble
solubility
water: 1 tablet/200 mL, water: soluble
solubility
water: 9.07-10.0 g/L, clear, colorless
pH
7.4 ( in solution)
pH
7.4
pH
7.2-7.6 (1 tablet/200 mL), 7.4
pH
7.4
color
colorless to white
color
white
color
white
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphate buffered saline
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)