Přeskočit na
09839
Ammonium phosphate dibasic
BioUltra, ≥99.0% (T)
Synonyma:
Ammonium hydrogenphosphate, Diammonium hydrogenphosphate, di-Ammonium hydrogenphosphate (sec)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
50 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 220,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 470,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 880,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(NH4)2HPO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
132.06
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-987-8
MDL number:
1 220,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
7.5-9.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
155 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.065, λ: 280 nm Amax: 0.065
SMILES string
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammonium phosphate dibasic can be used to study x-ray crystallography, biological buffers, optimization reagents, proteomics and protein structural analysis. Ammonium phosphate dibasic has been used in a study for the development and validation of a stability-indicating HPLC method for determination of voriconazole and its related substances. Ammonium phosphate dibasic has also been used to crystallize the native enzyme cellobiohydrolase IB using the hanging-drop vapour-diffusion method.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
7976230402379980
description
BioUltra, ≥99.0% (T)
description
suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (T)
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98% (alkalimetric)
description
≥99.99% trace metals basis
assay
≥99.0% (T)
assay
99.0-101.0% (T)
assay
≥98% (alkalimetric)
assay
≥99.99% trace metals basis
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pH
7.5-9.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
7.7-8.1 (25 °C, 5%)
pH
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
cation traces
Fe: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
Ca: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Fe: ≤0.001%
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium phosphate dibasic
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7783-28-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)