Přeskočit na
79762
Ammonium phosphate dibasic
suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (T)
Synonyma:
Ammonium hydrogenphosphate, Diammonium hydrogenphosphate, di-Ammonium hydrogenphosphate (sec)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 350,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(NH4)2HPO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
132.06
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
EC Number:
231-987-8
MDL number:
1 350,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.0-101.0% (T)
form
crystals
quality
LiChropur™
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, ion chromatography: suitable
mp
155 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.04, λ: 270 nm Amax: ≤0.04, λ: 280 nm Amax: ≤0.03, λ: 290 nm Amax: ≤0.02, λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES string
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Human Bone Paleoproteomics Utilizing the Single-Pot, Solid-Phase-Enhanced Sample Preparation Method to Maximize Detected Proteins and Reduce Humics.: This study uses ammonium phosphate dibasic in the preparation process to improve protein detection and reduce contaminants, enhancing the accuracy and efficiency of paleoproteomics analyses (Cleland TP, 2018).
  • Effect of Mg(2+) doping on beta-alpha phase transition in tricalcium phosphate (TCP) bioceramics.: Ammonium phosphate dibasic plays a crucial role in the synthesis and phase transition of bioceramics, contributing to advancements in biomaterials and medical implants (Frasnelli M, Sglavo VM, 2016).
  • Development and validation of a stability-indicating HPLC method for determination of voriconazole and its related substances.: This research employs ammonium phosphate dibasic in the mobile phase for HPLC analysis, ensuring precise and reliable quantification of pharmaceutical compounds and their impurities (Gu P, Li Y, 2009).
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
3040209839379980
description
suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (T)
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98% (alkalimetric)
description
BioUltra, ≥99.0% (T)
description
≥99.99% trace metals basis
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
99.0-101.0% (T)
assay
≥98% (alkalimetric)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.99% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
crystals
form
powder, crystals or granules
form
-
form
crystalline
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
mp
155 °C (dec.) (lit.)
mp
155 °C (dec.) (lit.)
mp
155 °C (dec.) (lit.)
mp
155 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium phosphate dibasic
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7783-28-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)