This product may be stored at room temperature. For products with no specified storage temperature given on the label or product page, ambient storage may be assumed. Products that require controlled temperature storage, such as refrigeration or freezer conditions, storage temperatures are published on the product label, Certificate of Analysis, and the Safety Data Sheet (SDS).
Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 120,00 Kč |
2.5 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 270,00 Kč |
5 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 310,00 Kč |
25 kg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 7 800,00 Kč |
O této položce
1 120,00 Kč
Název produktu
Formaldehyde solution, meets analytical specification of USP, ≥34.5 wt. %
vapor density
1.03 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
52 mmHg ( 37 °C)
autoignition temp.
572 °F
quality
meets analytical specification of USP
contains
9.0-15.0% methanol as stabilizer (GC)
concentration
≥34.5 wt. %, 25-50%
impurities
acidic reac. substances, complies, residual solvents, complies
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
corresponds for identity
SMILES string
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
The article number 15512-6X1L-R will be discontinued. Please order the single bottle 15512-1L-R which is physically identical with the same exact specifications.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description meets analytical specification of USP, ≥34.5 wt. % | description Molecular Biology, 36.5-38% in H2O | description tested according to Ph. Eur. | description ACS reagent, 37 wt. % in H2O, contains 10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 1.09 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.09 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.09 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.09 g/mL at 25 °C (lit.) |
| autoignition temp. 572 °F | autoignition temp. 572 °F | autoignition temp. 572 °F | autoignition temp. 572 °F |
| contains 9.0-15.0% methanol as stabilizer (GC) | contains 10-15% methanol | contains 9.0-15.0 % (v/v) methanol as stabilizer | contains 10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization) |
| impurities acidic reac. substances, complies, residual solvents, complies | impurities - | impurities - | impurities ≤0.006 meq/g Titr. acid |
| quality meets analytical specification of USP | quality - | quality - | quality - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formaldehyde solution
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Cílové orgány
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
143.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
62 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
50-00-0 + 67-56-1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
-
What is the storage conditions of Formaldehyde solution 15512-1L-R STBL0225