Přeskočit na
15527
Glycine
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-101% (based on anhydrous substance)
Synonyma:
Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 780,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 900,00 Kč
2.5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 990,00 Kč
6 x 1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 600,00 Kč
25 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
40 300,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NH2CH2COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
75.07
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-272-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635782
1 780,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99-101% (based on anhydrous substance)
form
crystalline powder
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
impurities
hydrolyzable substances, complies, organic volatile impurities, complies (GC), residual solvents, complies, ≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤1.0% ninhydrin-positive substances
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.2% loss on drying, 105 °C, 2 h
color
white
pH
5.9-6.4 (20 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60, 2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble 25 gm in 100 ml at 25 degrees c, H2O: soluble 39.1 gm in 100 ml at 50 degrees c, alcohol: soluble 0.06 gm in 100 gm (Absolute), pyridine: soluble 164 parts, alcohol: very slightly soluble, diethyl ether: very slightly soluble
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
suitability
complies for appearance of solution, complies for reaction against H2SO4, in accordance for identity (IR)
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Application
Glycine was used for preparing platelets from whole-blood samples and study the stimulation of cytokine expression in leukocytes. It was used for biochemical and tolerance tests.
Biochem/physiol Actions
Glycine has a pivotal role in lowering the plasma lipid levels in diabetic and obese patients by activating the CNS. During brain hypoxia glycine can stabilize the energetics disturbances in brain mitochondria. It also increases the in vitro development of porcine blastocysts when used along with glucose.
Inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
G740341022550046
Glycine meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-101% (based on anhydrous substance)
Sigma-Aldrich
15527
Glycine
Glycine BioXtra, ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
G7403
Glycine
Glycine ACS reagent, ≥98.5%
Sigma-Aldrich
410225
Glycine
Glycine BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (NT)
Sigma-Aldrich
50046
Glycine
description
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99-101% (based on anhydrous substance)
description
BioXtra, ≥99% (titration)
description
ACS reagent, ≥98.5%
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (NT)
form
crystalline powder
form
powder
form
powder, crystals or granules
form
crystalline
assay
99-101% (based on anhydrous substance)
assay
≥99% (titration)
assay
≥98.5%
assay
≥99.0% (NT)
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
technique(s)
electron microscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
color
white
color
white
color
white
color
white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
impurities
residual solvents, complies, hydrolyzable substances, complies, ≤0.001% heavy metals (as Pb), organic volatile impurities, complies (GC), ≤1.0% ninhydrin-positive substances
impurities
Insoluble matter, passes filter test
impurities
Hydrolyzable subsances, passes test, H2SO4, passes test (darkened)
impurities
proteases, none detected, insoluble matter, passes filter test, RNases, none detected, DNases, none detected, phosphatases, none detected
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Bod vzplanutí (°F)
No data available
Bod vzplanutí (°C)
No data available
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)