Přeskočit na
18597
Triethylammonium bicarbonate buffer
1 M, suitable for HPLC, LiChropur™
Synonyma:
Triethylammonium hydrogen carbonate buffer
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 130,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 800,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12161702
Beilstein/REAXYS Number:
3624751
MDL number:
4 130,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
quality
LiChropur™
concentration
1 M
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, ion chromatography: suitable
impurities
≤0.05% non-volatile matter
pH
8.4-8.6 (20 °C in neat)
density
1.015-1.024
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.04, λ: 270 nm Amax: ≤0.04, λ: 280 nm Amax: ≤0.03, λ: 290 nm Amax: ≤0.02, λ: 500 nm Amax: ≤0.02
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.CH2O3/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3)4/h4-6H2,1-3H3;(H2,2,3,4)
InChI key
AFQIYTIJXGTIEY-UHFFFAOYSA-N
General description
Triethylammonium bicarbonate buffer is a commonly used chromatographic eluent, volatile buffer, mobile phase and ion-pairing agent for the purification of nucleic acids and biomolecules.
Application
Triethylammonium bicarbonate (TEAB) buffer may be used for studying proteins or noncovalent protein macromolecular complexes under “nondenaturing” conditions by electrospray ionization.
Buffer for use in ion-exchange chromatography and electrophoresis.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
T74089036090358
description
1 M, suitable for HPLC, LiChropur™
description
1.0 M, pH 8.5±0.1
description
volatile buffer, ~1.0 M in H2O
description
volatile buffer, ~1.0 M in H2O
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
concentration
1 M
concentration
1.0 M
concentration
~1.0 M in H2O
concentration
~1.0 M in H2O, 1 M
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.015-1.024
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.018 g/mL at 20 °C
density
1.002 g/mL at 20 °C
Still not finding the right product?
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?